Learn More
Eppendorf™ twin.tec™ 96-Well PCR-Platten
Ideal für extreme Anwendungen wie Mehrfach-Heißversiegelung
Marke: Eppendorf™ 0030129326
99.70 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Dünne Wände für optimale Wärmeübertragung auf die Probe
- Fest und verdrehungsbeständig
- Verbesserte Well-zu-Well-Toleranz
- Minimale Bindung von DNA, RNA und Enzymen
- Abgeschnittene Ecken und alphanumerische Gitterreferenzierung
- Erhobene Well-Ränder für wirksame Abdichtung, wodurch auch das Risiko der Kreuzkontamination reduziert wird
- Autoklavierbar (121 °C, 20 min)
- Zertifiziert als frei von nachweisbarer humaner DNA, DNase, RNase und PCR-Hemmern†
Platten mit Stehrand
- In automatisierten Systemen verwendbar
- Stehrand für Etikett oder Barcode
- Passend für die meisten Thermocycler und den MegaBACE™ Kapillarsequenzierer
- Innerhalb der SBS-Größenempfehlungen (127.76 ×85.47 mm ±0.25 mm)
- Stapelbar
- Acht Aushöhlungen im Rahmen ermöglichen das Positionieren und Bearbeiten der Platten im Thermocycler-Block
- Das Design mit niedrigem Profil verbessert die Effizienz der PCR und ermöglicht höchste Effizienz bei kleinen Probenvolumina
- 150μl Well-Volumen max. (bei Verwendung mit Kappenstreifen)
- Ideal für quantitative Echtzeit-PCR
- Passend für die meisten Thermozykler
- 250 μl Well-Volumen max. (bei Verwendung mit Kappenstreifen)
† Zertifikat, Testverfahren und detaillierte Informationen sind auf Anfrage erhältlich.
Certifications
Zertifiziert DNA-, DNase-, RNase- und PCR-Hemmer-frei.
Spezifikation
Frei von Human-DNA, DNase und RNase | |
8 x 12 | |
10 x einzeln in Blisterpackung verpackt | |
PCR-Platte | |
Polypropylen, Polycarbonat | |
96 | |
RT-PCR-Anwendungen | |
PCR sauber und frei von bakterieller DNA (unsteril) | |
Ja |
Standard | |
Autoklavierbar | |
Farblos | |
Halbhoher Rand | |
250 μl | |
Unsteril | |
2250 x g | |
10 St./Packung | |
Farblos |