Learn More
Eppendorf™ twin.tec™ PCR Plates 96-well, 150 μL - PCR Plates
GREENER_CHOICE
Eppendorf's twin.tec™ PCR Plates feature a polycarbonate frame and thin-walled polypropylene wells ensuring optimal heat transfer and high rigidity. Raised well rims enable an effective seal, minimizing the risk of cross-contamination and contributing to consistently reliable results.
Marke:  Eppendorf™ 0030129300
99.70 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10492868
  • 109.64 CHF / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Dünne Wände für optimale Wärmeübertragung auf die Probe
  • Fest und verdrehungsbeständig
  • Verbesserte Well-zu-Well-Toleranz
  • Minimale Bindung von DNA, RNA und Enzymen
  • Abgeschnittene Ecken und alphanumerische Gitterreferenzierung
  • Erhobene Well-Ränder für wirksame Abdichtung, wodurch auch das Risiko der Kreuzkontamination reduziert wird
  • Autoklavierbar (121 °C, 20 min)
  • Zertifiziert als frei von nachweisbarer humaner DNA, DNase, RNase und PCR-Hemmern†
Platten mit Stehrand
  • In automatisierten Systemen verwendbar
  • Stehrand für Etikett oder Barcode
  • Passend für die meisten Thermocycler und den MegaBACE™ Kapillarsequenzierer
  • Innerhalb der SBS-Größenempfehlungen (127.76 ×85.47 mm ±0.25 mm)
  • Stapelbar
  • Acht Aushöhlungen im Rahmen ermöglichen das Positionieren und Bearbeiten der Platten im Thermocycler-Block
  • Das Design mit niedrigem Profil verbessert die Effizienz der PCR und ermöglicht höchste Effizienz bei kleinen Probenvolumina
  • 150μl Well-Volumen max. (bei Verwendung mit Kappenstreifen)
Platten mit halbhohem Stehrand
  • Ideal für quantitative Echtzeit-PCR
  • Passend für die meisten Thermozykler
  • 250 μl Well-Volumen max. (bei Verwendung mit Kappenstreifen)
† Zertifikat, Testverfahren und detaillierte Informationen sind auf Anfrage erhältlich.
Certifications
Certified DNA-, DNase-, RNase-, and PCR-inhibitor-free.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kein Barcode
Standard
Autoklavierbar
Farblos
Stehrand
150 μl
Unsteril
2250 x g
10 St./Packung
Farblos
Frei von Human-DNA, DNase und RNase
8 x 12
10 x einzeln in Blisterpackung verpackt
Mikrobiologische PCR-Platten
Polypropylen, Polycarbonat
96
RT-PCR-Anwendungen
PCR sauber und frei von bakterieller DNA (unsteril)