Learn More
Eppendorf™ 750 ml runde Becher für S-4-104 Rotor
Entwickelt für den Einsatz mit Eppendorf Rotoren und Zentrifugen
1048.18 CHF - 1999.97 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | S-4-104 Rotor für Zentrifuge 5810/5810 R |
---|---|
Fassungsvermögen | 750 mL |
Farbe | Blau |
Behältertyp | Becher |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
13296599
|
Eppendorf™
5820742003 |
2/Packung |
1048.18 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
13206609
|
Eppendorf™
5820741007 |
4/Packung |
1999.97 CHF
4 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Erhältlich in Packungen mit zwei oder vier Stück
Spezifikation
S-4-104 Rotor für Zentrifuge 5810/5810 R | |
750 mL | |
Blau | |
Becher |