Learn More
Eppendorf™ 750 ml runde Becher für S-4-104 Rotor
Entwickelt für den Einsatz mit Eppendorf Rotoren und Zentrifugen
Marke:  Eppendorf™ 5820742003
1044.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13296599
  • 1048.18 CHF / 2 Stück
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Erhältlich in Packungen mit zwei oder vier Stück
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
S-4-104 Rotor für Zentrifuge 5810/5810 R
Blau
2/Packung
750 mL
Becher
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ 750 ml runde Becher für S-4-104 Rotor > 750 ml; 2/Packung