Learn More
EPLIN Mouse anti-Human, Rat, Clone: 6E6E6, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen EPLIN
Klon 6E6E6
Konzentration 0.55 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16837615
Unterlagen ansehen
Proteintech
66071-1-IG-20UL
20 μL
136.48 CHF
20 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16827615
Unterlagen ansehen
Proteintech
66071-1-IG-150UL
150 μL
385.92 CHF
150 Mikroliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This antibody recognizes both of isoforms of EPLN.
EPLIN is a cytoskeleton-associated protein that inhibits actin filament depolymerization and cross-links filaments in bundles.
Spezifikation
Spezifikation
EPLIN
0.55 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
EPLIN, LIM domain and actin binding 1, LIMA1, SREBP3
LIMA1
IgG1
Protein G
Antibody
6E6E6
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Unconjugated
Mouse
Human, Rat
Q9UHB6
300228, 51474
EPLIN Fusion Protein Ag13288
Primary
-20°C
LIMA1
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
EPLIN Mouse anti-Human, Rat, Clone: 6E6E6, Proteintech