Learn More
EPLIN Mouse anti-Human, Rat, Clone: 6E6E6, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Proteintech 66071-1-IG-20UL
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16837615
  • 136.48 CHF / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 27-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
This antibody recognizes both of isoforms of EPLN.
EPLIN is a cytoskeleton-associated protein that inhibits actin filament depolymerization and cross-links filaments in bundles.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Name des Produkts
EPLIN Mouse anti-Human, Rat, Clone: 6E6E6, Proteintech > 20 μL; Unconjugated