Learn More
(+/-)-Epichlorhydrin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Epichlorohydrin is used in the manufacture of polyamines and polyquaternary ammonium salts, as flocculents in water and wastewater treatment. It is used in the synthesis of surface active agents for washing products and toiletries. Polyamine-epichlorohydrin resin is used in paper industry to improve paper wet-strength. It acts as a chemical intermediate and widely used in the manufacture of epoxy resins, epichlorohydrin elastomers and polyamide-epichlorohydrin resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Epichlorhydrin wird bei der Herstellung von Polyaminen und polyquaternären Ammoniumsalzen als Flockungsmittel in der Wasser- und Abwasseraufbereitung eingesetzt. Es wird für die Synthese von oberflächenaktiven Wirkstoffen für Waschprodukte und Toilettenartikel verwendet. Polyamin-Epichlorhydrinharz wird in der Papierindustrie zur Verbesserung der Nassfestigkeit von Papier verwendet. Es fungiert als chemisches Zwischenprodukt und wird häufig bei der Herstellung von Epoxidharzen, Epichlorhydrin-Elastomeren und Polyamid-Epichlorhydrin-Harzen verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser und organischen polaren Lösungsmitteln.
Hinweise
Von Zündquellen fernhalten. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (+/-)-Epichlorohydrin |
Schmelzpunkt | -57°C |
Dichte | 1.182 |
Siedepunkt | 115°C to 117°C |
Flammpunkt | 32°C (90°F) |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Geruch | Like Chlorine |
Brechungsindex | 1.438 |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN2023 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0464872 | Analysenzertifikat | 17/09/2024 | A15823.22,A15823.0E,A15823.36 |
A0454919 | Analysenzertifikat | 05/09/2023 | A15823.22,A15823.0E,A15823.36 |
A0435657 | Analysenzertifikat | 04/11/2022 | A15823.22,A15823.0E,A15823.36 |
10240164 | Analysenzertifikat | 14/04/2022 | A15823.22,A15823.0E,A15823.36 |
N02I022 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | A15823.22,A15823.0E,A15823.36 |
Sicherheit und Handhabung
- (+/-)-Epichlorohydrin
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Epichlorohydrin