Learn More
Epichlorhydrin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10071080
Zum Warenkorb hinzufügen
Epichlorhydrin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10071080
25 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 mL
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Artikelnummer. 10071080
Marke: Thermo Scientific Acros 117780250
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-89-8
Summenformel C3H5ClO
Molekulargewicht (g/mol) 92.52
InChI-Schlüssel BRLQWZUYTZBJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym epichlorohydrin, 2-chloromethyl oxirane, epichlorhydrin, 1-chloro-2,3-epoxypropane, glycidyl chloride, oxirane, chloromethyl, epichlorhydrine, 1,2-epoxy-3-chloropropane, 2,3-epoxypropyl chloride, chloropropylene oxide
PubChem CID 7835
ChEBI CHEBI:37144
IUPAC-Name 2-(Chloromethyl)Oxiran
SMILES C1C(O1)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Epichlorohydrin
Schmelzpunkt -57.0°C
Dichte 1.1800g/mL
Siedepunkt 115.0°C to 117.0°C
Flammpunkt 28°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4365 to 1.4385
Menge 25 mL
Beilstein 17,6
Fieser 01,355; 04,222; 05,290
Merck Index 15,3666
Relative Dichte 1.18
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 60g/l (10°C). Other solubilities: misclible with alcohol, ether, chloroform,, trichloroethylene, carbon tetrachloride, acetone, and benzene
Viskosität 1.12 mPa.s (20°C)
Formelmasse 92.52
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0464872 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/07/2024 Catalog Number117780025,117780100,117780010,117780250
ChargennummerA0450488 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2024 Catalog Number117780025,117780100,117780010,117780250
ChargennummerA0447845 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/12/2023 Catalog Number117780025,117780100,117780010,117780250
ChargennummerA0435657 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number117780025,117780100,117780010,117780250
ChargennummerA0454919 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number117780025,117780100,117780010,117780250
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Epichlorohydrin
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Karzinogenität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Name des Produkts
Epichlorhydrin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >