Learn More
Fisherbrand™ EPA-Fläschchen-Kit, 24-400 Schraubgewinde, Klarglas, weißer PP-Schraubverschluss, oben geschlossen
Enthält 100 Fläschchen und 100 Kappen mit vormontierten Septen.
177.00 CHF - 179.00 CHF
Spezifikation
Material (Auskleidung) | Silikon/PTFE |
---|---|
Farbe | Durchsichtig |
Außendurchmesser (metrisch) | 27.5 mm |
Material | Glas |
Septum | Septen nicht im Lieferumfang enthalten |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11500595
|
Fisherbrand™
24 14 1538 |
40 ml |
179.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12911001
|
Fisherbrand™
24 14 2294 |
60 ml |
177.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- ND24
- 24-400
- Glas
- Klar
- Polypropylen Schraubverschluss
- Oben geschlossen
- Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
Spezifikation
Silikon/PTFE | |
27.5 mm | |
Septen nicht im Lieferumfang enthalten | |
Polypropylen |
Durchsichtig | |
Glas | |
TOC (EPA) | |
Schraubverschluss |