Learn More
Fisherbrand™ EPA-Fläschchen-Kit, 24-400 Schraubgewinde, Klarglas, weißer PP-Schraubverschluss, oben geschlossen
150.80 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- ND24
- 24-400
- Glas
- Durchsichtig
- PP-Schraubverschluss
- Oben geschlossen
- Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
Spezifikation
Silikon/PTFE | |
27.5 mm | |
40 ml | |
TOC (EPA) | |
Schraubverschluss |
Durchsichtig | |
Glas | |
Septen nicht im Lieferumfang enthalten | |
Polypropylen | |
95 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ EPA-Fläschchen-Kit, 24-400 Schraubgewinde, Klarglas, weißer PP-Schraubverschluss, oben geschlossen > 40 ml, UltraBond,3.2 mm Dicke ,45° Shore A
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur