Learn More
Fisherbrand™ EPA-Fläschchen-Kit, 24-400 Schraubgewinde, Klarglas, weißer PP-Schraubverschluss, Mittelloch, Silikon-/PTFE-Septum
Enthält 100 Fläschchen und 100 Kappen mit vormontierten Septen.
144.00 CHF - 202.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Außendurchmesser (metrisch) | 27.5 mm |
Material | Glas |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | TOC (EPA) |
Gewindetyp | 24-400 |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Material (Auskleidung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Material (Auskleidung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12990991
|
Fisherbrand™
24 14 1354 |
60 ml | Naturfarbenes Silikon/PTFE |
176.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12970991
|
Fisherbrand™
24 14 0976 |
40 ml | Weißes Silikon/beiges PTFE |
168.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12980991
|
Fisherbrand™
24 14 1278 |
60 ml | Weißes Silikon/beiges PTFE |
197.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11510595
|
Fisherbrand™
24 14 1621 |
40 ml | Naturfarbenes Silikon/PTFE |
144.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12901001
|
Fisherbrand™
24 14 1513 |
20 ml | Weißes Silikon/beiges PTFE |
202.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- ND24
- 24-400
- Glas
- Klar
- Schraubverschluss
- Mittelloch
- Polypropylen
- Silikon/PTFE
- Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
Spezifikation
Durchsichtig | |
Glas | |
24-400 | |
Schraubverschluss |
27.5 mm | |
TOC (EPA) | |
Polypropylen | |
1. hydrolytische Klasse |