Learn More
Enzym-Lagerpuffer in PBS und Glycerin, autoklaviert, Thermo Scientific™
Zur Gefrierlagerung von Enzymen
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar J63115.AK
62.41 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15480287
  • 64.10 CHF / 250 Milliliter
Verfügbar ab: 19-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Enzyme storage buffer in PBS and glycerol
Flüssigkeit
250 mL
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX27I518 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/01/2023 Catalog Number
ChargennummerN15D513 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number
ChargennummerF28X655 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number
ChargennummerR31C803 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog Number
ChargennummerF28X654 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog Number
Name des Produkts
Enzym-Lagerpuffer in PBS und Glycerin, autoklaviert, Thermo Scientific™ > 250 ml