Learn More
Enzym-Lagerpuffer in PBS und Glycerin, autoklaviert, Thermo Scientific™
Zur Gefrierlagerung von Enzymen
39.03 CHF - 64.10 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Enzyme storage buffer in PBS and glycerol
Physikalische Form Flüssig
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15470287
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63115.=E
125 mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15480287
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63115.AK
250 mL
64.10 CHF
250 Milliliter
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Enzyme storage buffer in PBS and glycerol
Flüssig
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Enzym-Lagerpuffer in PBS und Glycerin, autoklaviert, Thermo Scientific™