Learn More
Tocris Bioscience™ Entecavir
Potent and selective hepatitis B virus inhibitor
97.00 CHF - 292.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Hemmstoff |
---|---|
CAS | 142217-69-4 |
Summenformel | C12H15N5O3 |
Formelmasse | 277.28 |
Synonym | BMS 200475, SQ 34676 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
18770478
|
Tocris Bioscience™
6234/10 |
10 mg |
97.00 CHF
10 Milligramm |
Verfügbar ab: 14-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
18768209
|
Tocris Bioscience™
6234/50 |
50 mg |
292.00 CHF
50 Milligramm |
Verfügbar ab: 14-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Potent and selective hepatitis B virus reverse transcriptase inhibitor (EC50 = 3 nM); guanine analog. Inhibits hepatitis B virus replication in HepG2.2.15 cells. Displays selectively over HCMV, HSV-1, VZV, HIV and influenza (EC50 values are 15, 32, 30-60, >10 and >80 μM respectively). Orally bioavailable.Spezifikation
Hemmstoff | |
C12H15N5O3 | |
BMS 200475, SQ 34676 | |
RNA/DNA Polymerase Inhibitors |
142217-69-4 | |
277.28 | |
Store at -20°C |
Nur für Forschungszwecke
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tocris Bioscience™ Entecavir