Learn More
Tocris Bioscience™ Entecavir
Potent and selective hepatitis B virus inhibitor
Marke: Tocris Bioscience™ 6234/50
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Entecavir is a potent and selective hepatitis B virus reverse transcriptase inhibitor (EC50 = 3 nM); guanine analog. Inhibits hepatitis B virus replication in HepG2.2.15 cells. Displays selectively over HCMV, HSV-1, VZV, HIV and influenza (EC50 values are 15, 32, 30-60, >10 and >80 μM respectively). Orally bioavailable.Spezifikation
Hemmstoff | |
C12H15N5O3 | |
BMS 200475, SQ 34676 | |
RNA/DNA Polymerase Inhibitors |
142217-69-4 | |
277.28 | |
Store at -20°C | |
50 mg |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nur für Forschungszwecke
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur