Learn More
Ansell ENCORE™ Latex Underglove Surgical Gloves
Click to view available options
Größe:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Beschreibung
- ASTM D3577, ASTM D7160 certified
- Contains glycerol and dimethicone as moisturizing agents to help retain moisture and rehydrate skin
- Low-friction outer surface finish offers effortless donning and optimal comfort when double gloved
- Green color for easy identification of a glove breach
- DERMASHIELD™ Technology internal coating together with the built-in moisturizer, facilitates dry and damp donning as well as intra-operative changes
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ASTM D3577, ASTM D7160, ISO 10282 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 16523-1, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2 and -4, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016 |
Accelerator Free | Nein |
Anwendungen | Healthcare |
AQL | 0.65 |
Farbe | Green |
Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
Oberflächenbehandlung außen | Teilweise texturiert |
Finger Thickness (English) | 7,48 ± 0,79 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,19 ± 0,02 mm |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 12
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
CE_17893782_EN.pdf
DateigrößeVersion: 536.4 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell ENCORE™ Latex Underglove Surgical Gloves >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur