Learn More
Rogo Sampaic™ SEZIERSET ETUI LEER
Marke: Rogo Sampaic™ FMQ006
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
28 cm | |
Je 1 | |
Leeres Dissektionskit |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Rogo Sampaic™ SEZIERSET ETUI LEER > Länge:28cm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur