Learn More
Merck Ultrafiltrationsscheiben, 1 kDa NMW, Ultracel™ Regenerierte Cellulose
1 kDa NMWL, Ultracel™ regenerierte Cellulose
316.00 CHF - 861.00 CHF
Spezifikation
Filtertyp | Ultrafiltration |
---|---|
Material (Membran) | Regenerierte Cellulose |
Filtercode | PLAC |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Proteinaufreinigung, Proteinkonzentration, Proteinentsalzung |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Filter | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Filter | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10116730
|
Merck
PLAC02510 |
2,5 cm |
316.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 23-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10268010
|
Merck
PLAC06210 |
6,35 cm |
634.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 23-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10106110
|
Merck
PLAC07610 |
7,6 cm |
861.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10196100
|
Merck
PLAC04710 |
4,7 cm |
560.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 23-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10176770
|
Merck
PLAC04310 |
4,45 cm |
526.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10470031
|
Merck
PLAC15005 |
150 mm |
703.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10713131
|
Merck
PLAC09005 |
90 mm |
545.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 14-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Montieren Sie Ihre Amicon Mischzelle mit der Membran Ihrer Wahl.Ultrafiltrations-Scheibenmembranen sind erhältlich in Ultracel™ regenerierter Cellulose und Biomax™ Polyethersulfon (PES).Die Membranen sind in verschiedenen Porengrößen und -durchmessern erhältlich. Für die Konzentration oder Entsalzung von verdünnten Lösungen werden Ultracel Membranen aus regenerierter Cellulose empfohlen.Die hydrophile, dichte Mikrostruktur der Ultracel Membranen gewährleistet die höchstmögliche Retention mit der geringstmöglichen Adsorption von Proteinen, DNA oder anderen Makromolekülen.BioMax PES-Membranen werden zum Konzentrieren oder Entsalzen größerer Volumen von konzentrierteren Proben wie Serum, Plasma oder konditionierten Gewebekulturmedien empfohlen. Mikrofiltration Durapore™ PVDF-Schnittscheiben sind in Porengrößen von 0,1 μm, 0,22 μm und 0,45 μm und mit Durchmessern von 63,5 mm und 75 mm erhältlich.
Merkmale und Vorteile:
- Scheibendurchmesser:25, 44,5, 47, 63,5, 76, 90 und 150 mm
- Ultracel™, Durapore™ und BioMax™ Membranen sind beide in einer Vielzahl von Porengrößen erhältlich, um Ihre Trennungsanforderungen zu erfüllen
- Kompatibel mit Amicon™ Mischzellenanwendungen: Konzentration, Pufferaustausch, Entsalzung
- Hydrophil, mit enger Mikrostruktur
- Gewährleistet höchstmögliche Retention bei gleichzeitig geringstmöglicher Adsorption von Proteinen, DNA oder anderen Makromolekülen
Spezifikation
Ultrafiltration | |
Regenerierte Cellulose | |
PLAC | |
Proteinaufreinigung, Proteinkonzentration, Proteinentsalzung |