Learn More
Merck Ultrafiltrationsscheiben, 1 kDa NMW, Ultracel™ Regenerierte Cellulose
1 kDa NMWL, Ultracel™ regenerierte Cellulose
Marke:  Merck PLAC07610
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10106110
  • 861.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2025
Beschreibung
Montieren Sie Ihre Amicon Mischzelle mit der Membran Ihrer Wahl.Ultrafiltrations-Scheibenmembranen sind erhältlich in Ultracel™ regenerierter Cellulose und Biomax™ Polyethersulfon (PES).Die Membranen sind in verschiedenen Porengrößen und -durchmessern erhältlich. Für die Konzentration oder Entsalzung von verdünnten Lösungen werden Ultracel Membranen aus regenerierter Cellulose empfohlen.Die hydrophile, dichte Mikrostruktur der Ultracel Membranen gewährleistet die höchstmögliche Retention mit der geringstmöglichen Adsorption von Proteinen, DNA oder anderen Makromolekülen.BioMax PES-Membranen werden zum Konzentrieren oder Entsalzen größerer Volumen von konzentrierteren Proben wie Serum, Plasma oder konditionierten Gewebekulturmedien empfohlen. Mikrofiltration Durapore™ PVDF-Schnittscheiben sind in Porengrößen von 0,1 μm, 0,22 μm und 0,45 μm und mit Durchmessern von 63,5 mm und 75 mm erhältlich.
Merkmale und Vorteile:
  • Scheibendurchmesser:25, 44,5, 47, 63,5, 76, 90 und 150 mm
  • Ultracel™, Durapore™ und BioMax™ Membranen sind beide in einer Vielzahl von Porengrößen erhältlich, um Ihre Trennungsanforderungen zu erfüllen
  • Kompatibel mit Amicon™ Mischzellenanwendungen: Konzentration, Pufferaustausch, Entsalzung
Montieren Sie Ihre Amicon-Mischzelle mit der Membran Ihrer Wahl. Ultrafiltrations-Scheibenmembranen sind erhältlich in Ultracel™ regenerierter Cellulose und Biomax™ Polyethersulfon (PES). Die Membranen sind in verschiedenen Porengrößen und -durchmessern erhältlich. Für die Konzentration oder Entsalzung von verdünnten Lösungen werden die mit Ultracel Membranen aus regenerierter Cellulose empfohlen. Die hydrophile, dichte Mikrostruktur der Ultracel Membranen gewährleistet die höchstmögliche Retention mit der geringstmöglichen Adsorption von Proteinen, DNA oder anderen Makromolekülen.BioMax PES-Membranen werden zum Konzentrieren oder Entsalzen größerer Volumen von konzentrierteren Proben wie Serum, Plasma oder konditionierten Gewebekulturmedien empfohlen. Mikrofiltration Durapore™ PVDF-Schnittscheiben sind in Porengrößen von 0,1 μm, 0,22 μm und 0,45 μm und mit Durchmessern von 63,5 mm und 75 mm erhältlich. Merkmale und Vorteile:• Scheibendurchmesser: 25, 44,5, 47, 63,5, 76, 90 und 150 mm • Ultracel™, Durapore™ und BioMax™ Membranen sind in einer Vielzahl von Porengrößen erhältlich, um Ihre Trennungsanforderungen zu erfüllen • Kompatibel mit Amicon™ Mischzellen Anwendungen: Konzentration, Pufferaustausch, Entsalzung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ultrafiltration
1 kDa
41,8 cm2
10Pack
7,6 cm
Regenerierte Cellulose
PLAC
Proteinaufreinigung, Proteinkonzentration, Proteinentsalzung
Ultrafiltrationsscheibe
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Merck Ultrafiltrationsscheiben, 1 kDa NMW, Ultracel™ Regenerierte Cellulose > Ultracel PL1; 1 kDA NMWL; Filterdurchmesser:76mm