Learn More
Merck PureProteome™ Carboxy-FlexiBind Magnetisches Bead-System
Für die schnelle und reproduzierbare Isolierung von Proteinen
810.00 CHF - 2180.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Carboxy FlexiBind Magnet-Bead-System |
---|---|
Inhalt und Lagerung | 2 bis 8 °C |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Immunpräzipitation, Aufreinigung von Nukleinsäuren, Isolierung von Zellen/Organellen, Interaktionen zwischen Proteinen |
Matrix | Magnetic Beads |
Produktcode | Marke | Menge | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12691146
|
Merck
LSKMAG1CBX10 |
10 ml | 1μ m |
810.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12601156
|
Merck
LSKMAG25CBX10 |
10 ml | 2.5 μm |
2180.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Generierung benutzerspezifischer Affinitäts-Beads für die Bindung an den Target-Liganden.
- Komplexe Chemie in Kombination mit viel Oberfläche liefert mehr Bindungsstellen für Proteine
- Partikel sind sichtbar, da sie an der Röhrchenseite anhaften; dies sorgt für eine schnelle und einfache Aspiration und vollständige Pufferbeseitigung.
- Beads werden in wenigen Sekunden immobilisiert
- Die erhöhte Kinetik der Bead-Proteindindung ermöglicht kürzere Inkubationszeiten.
- Deutlich erschwinglicher als vergleichbare Magnet-Beads
Nur für Forschungszwecke
Spezifikation
Carboxy FlexiBind Magnet-Bead-System | |
2 bis 8 °C | |
Immunpräzipitation, Aufreinigung von Nukleinsäuren, Isolierung von Zellen/Organellen, Interaktionen zwischen Proteinen | |
Magnetic Beads |