Learn More
Merck PureProteome™ Carboxy-FlexiBind Magnetisches Bead-System
Für die schnelle und reproduzierbare Isolierung von Proteinen
Marke:  Merck LSKMAG25CBX10
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12601156
  • 2180.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Generierung benutzerspezifischer Affinitäts-Beads für die Bindung an den Target-Liganden.
  • Komplexe Chemie in Kombination mit viel Oberfläche liefert mehr Bindungsstellen für Proteine
  • Partikel sind sichtbar, da sie an der Röhrchenseite anhaften; dies sorgt für eine schnelle und einfache Aspiration und vollständige Pufferbeseitigung.
  • Beads werden in wenigen Sekunden immobilisiert
  • Die erhöhte Kinetik der Bead-Proteindindung ermöglicht kürzere Inkubationszeiten.
  • Deutlich erschwinglicher als vergleichbare Magnet-Beads
Nur für Forschungszwecke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Carboxy FlexiBind Magnet-Bead-System
2.5 μm
Immunpräzipitation, Aufreinigung von Nukleinsäuren, Isolierung von Zellen/Organellen, Interaktionen zwischen Proteinen
10 ml
2 bis 8 °C
Magnetic Beads