Learn More
Merck PureProteome™ Carboxy-FlexiBind Magnetisches Bead-System
Für die schnelle und reproduzierbare Isolierung von Proteinen
Marke: Merck LSKMAG1CBX10
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Generierung benutzerspezifischer Affinitäts-Beads für die Bindung an den Target-Liganden.
- Komplexe Chemie in Kombination mit viel Oberfläche liefert mehr Bindungsstellen für Proteine
- Partikel sind sichtbar, da sie an der Röhrchenseite anhaften; dies sorgt für eine schnelle und einfache Aspiration und vollständige Pufferbeseitigung.
- Beads werden in wenigen Sekunden immobilisiert
- Die erhöhte Kinetik der Bead-Proteindindung ermöglicht kürzere Inkubationszeiten.
- Deutlich erschwinglicher als vergleichbare Magnet-Beads
Nur für Forschungszwecke
Spezifikation
Carboxy FlexiBind Magnet-Bead-System | |
1μ m | |
Immunpräzipitation, Aufreinigung von Nukleinsäuren, Isolierung von Zellen/Organellen, Interaktionen zwischen Proteinen |
10 ml | |
2 bis 8 °C | |
Magnetic Beads |