Learn More
Merck Millicell™ EZ Objektträger
Kultur, Fixierung, Färbung und Betrachtung von Zellen in einer Vorrichtung
Marke:  Merck PEZGS0816
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11765254
  • 289.00 CHF / 16 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Beschreibung
  • Die Wells aus Polypropylen sind mit den meisten Fixiermitteln kompatibel — Zellen können fixiert und gefärbt werden, während die Wells noch befestigt sind
  • Tabs mit Sollbruchstelle zum einfachen Entfernen der Wells — zum Entfernen der Wells vom Objektträger ist kein Werkzeug erforderlich
  • Beim Befestigen der Wells auf den Objektträger wird kein Klebstoff verwendet
  • Keine undichten Wells
  • Erhöhte Eckkanten auf dem Deckel erleichtern das Stapeln mehrerer Objektträger im Inkubator
  • Nicht zytotoxisch und pyrogenfrei
  • Steril
  • Der Objektträgerhalter (separat erhältlich) schützt Objektträger vor Beschädigungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
EZ Objektträger
Durchsichtig
0,7 cm2/Well
Glas
Erleichtern Sie Ihre Zellanalysen mit Millicell EZ SLIDE Glasobjektträgern für Kultivierungen, Fixierungen, Färbungen und Betrachtungen der Probe in lediglich einem Gefäß
8
Polypropylen
Polystyrol
0,2 bis 0,7ml/Well
Steril
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Merck Millicell™ EZ Objektträger > Millicell EZ Objektträger; 8 Wells; 16 St./Pckg.