Learn More
Merck Millicell™ Kulturplatteneinsätze: PCF
Entwickelt für eine bessere Zelldifferenzierung und erweiterte Anwendungen, einschließlich analytischer Zellbiologie
645.00 CHF - 872.00 CHF
Produktcode | Marke | Porengröße | Höhe (metrisch) | Durchmesser (metrisch) Filter | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Höhe (metrisch) | Durchmesser (metrisch) Filter | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10360832
|
Merck
PI8P01250 |
8 μm | 10.5 mm | 12 mm |
650.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10208100
|
Merck
PIHP03050 |
0,4 μm | 13 mm | 30 mm |
872.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10044390
|
Merck
PIHP01250 |
0,4 μm | 10,5 mm | 12 mm |
645.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10218100
|
Merck
PITP01250 |
3 μm | 10.5 mm | 12 mm |
650.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10538822
|
Merck
PIXP01250 |
12 μm | 10.5 mm | 12 mm |
666.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Entwickelt für eine bessere Zelldifferenzierung und erweiterte Anwendungen, einschließlich analytischer Zellbiologie
- Mikroporöse Membranen ermöglichen den Zugriff auf Zellen-Monolayer sowohl aus apikalen als auch aus basolateralen Domänen; fördern eine verbesserte Zellhaftung, -wachstum und Differenzierung von anhaftungsabhängigen und Suspensionskulturen
- Gebrauchsfertige Milicell-Einsätze passen für die meisten 6- oder 24-Well-Platten und sind einfach für SEM- und TEM-Verfahren vorzubereiten; kompatibel mit Standard- und Fluoreszenzfärbungen
- Effektive Wachstumsfläche für Einsätze mit einem Durchmesser von 12 mm, 0,6 cm2 und 4,2 cm2 für Einsätze mit einem Durchmesser von 30 mm
- Benötigen keine extrazelluläre Matrix für anhaftungsabhängige Zellen'
- Polystyrolgehäuse; steril und einzeln in Blisterverpackung geliefert
- Nutzen Sie gewebekulturbehandelte Polycarbonatmembranen für die Verwendung in Co-Kultivierungsanwendungen sowie Tumorzellinvasions- und Metastasierungsstudien
Anwendungen:
Transport- und Permeabilitätsstudien, Co-Kulturen für Zelle-zu-Zelle-Interaktionsstudien, In-vitro-Toxizitätstests, Tumorzellmetastasenstudien und organtypische Kulturen
Spezifikation
Polycarbonat | |
Steril |