Learn More
Merck Millicell™ Kulturplatteneinsätze: PCF
Entwickelt für eine bessere Zelldifferenzierung und erweiterte Anwendungen, einschließlich analytischer Zellbiologie
Marke:  Merck PITP01250
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10218100
  • 650.00 CHF / 50 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Beschreibung
Entwickelt für eine bessere Zelldifferenzierung und erweiterte Anwendungen, einschließlich analytischer Zellbiologie
  • Mikroporöse Membranen ermöglichen den Zugriff auf Zellen-Monolayer sowohl aus apikalen als auch aus basolateralen Domänen; fördern eine verbesserte Zellhaftung, -wachstum und Differenzierung von anhaftungsabhängigen und Suspensionskulturen
  • Gebrauchsfertige Milicell-Einsätze passen für die meisten 6- oder 24-Well-Platten und sind einfach für SEM- und TEM-Verfahren vorzubereiten; kompatibel mit Standard- und Fluoreszenzfärbungen
  • Effektive Wachstumsfläche für Einsätze mit einem Durchmesser von 12 mm, 0,6 cm2 und 4,2 cm2 für Einsätze mit einem Durchmesser von 30 mm
  • Benötigen keine extrazelluläre Matrix für anhaftungsabhängige Zellen'
  • Polystyrolgehäuse; steril und einzeln in Blisterverpackung geliefert
  • Nutzen Sie gewebekulturbehandelte Polycarbonatmembranen für die Verwendung in Co-Kultivierungsanwendungen sowie Tumorzellinvasions- und Metastasierungsstudien
Anwendungen:
Transport- und Permeabilitätsstudien, Co-Kulturen für Zelle-zu-Zelle-Interaktionsstudien, In-vitro-Toxizitätstests, Tumorzellmetastasenstudien und organtypische Kulturen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0.6 cm2
3 μm
12 mm
Steril
Polycarbonat
24-Well-Platte
10.5 mm
Dokumentation
Brochures
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Merck Millicell™ Kulturplatteneinsätze: PCF > Millicell-PCF-Einsätze; Porengröße: 3.0 μm; Filterdurchm.: 12 mm