Learn More
Merck Millicell™ Kulturplatteneinsätze: cm
Entwickelt für eine bessere Zelldifferenzierung und erweiterte Anwendungen, einschließlich analytischer Zellbiologie. EMD Millipore Millicell™ Kulturplatteneinsätze enthalten PTFE Biopore™ Membranen mit einer Porengröße von 0.4 μm. Gebrauchsfertige 30 oder 12 mm-Einsätze für 6- und 24-Well Platten.
666.00 CHF - 1055.00 CHF
Spezifikation
Material | Biopore PTFE |
---|---|
Porengröße | 0,4 μm |
Sterilität | Steril |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Filter | Zur Verwendung mit (Geräte) | Höhe (metrisch) | Kulturfläche | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Filter | Zur Verwendung mit (Geräte) | Höhe (metrisch) | Kulturfläche | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10094680
|
Merck
PICM0RG50 |
30 mm | 6-Well-Platte | 5 mM | 4.2 cm2 |
887.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10412511
|
Merck
PICM03050 |
30 mm | 6-Well-Platte | 13 mm | 4.2 cm2 |
1055.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10126240
|
Merck
PICM01250 |
12 mm | 24-Well-Platte | 10.5 mm | 0.6 cm2 |
666.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
Entwickelt für eine bessere Zelldifferenzierung und erweiterte Anwendungen, einschließlich analytischer Zellbiologie. Millicell™ Kulturplatteneinsätze enthalten PTFE Biopore™ Membranen mit 0,4 μm Porengröße. Gebrauchsfertige Einsätze in 30 oder 12 mm für 6- und 24-Well-Platten.
Mikroporöse, transparente Membranen- Erlaubt den Zugang zum Zellen-Monolayer sowohl von apikalen als auch von basolateralen Domänen
- Verbesserte Zellbindung, -wachstum und -differenzierung von anhaftungsabhängigen und Suspensionskulturen
- Hydrophile PTFE Biopore™ Membranen für neuronales Wachstum und die Entwicklung des Embryos
- Möglichkeit der wiederholten Betrachtung lebender Zellen durch die inerte Membran
- Geeignet für Transport- und Permeabilitätsstudien, Co-Kulturen für Zelle-zu-Zelle-Interaktionsstudien, In-vitro-Toxizitätstests, Tumorzellmetastasenstudien und organtypische Kulturen
- Passend für die meisten 6- oder 24-Well Platten und einfach für SEM- und TEM-Verfahren vorbereitet
- Effektiver Wachstumsbereich für Einsätze mit 12 mm Durchmesser: 0.6 cm2
- Effektiver Wachstumsbereich für Einsätze mit 30 mm Durchmesser: 4.2 cm2
- Kompatibel mit Standard- und Fluoreszenz-Farbstoffen
Spezifikation
Biopore PTFE | |
0,4 μm | |
Steril |