Learn More
Merck Millicell™ Kulturplatteneinsätze: cm
Entwickelt für eine bessere Zelldifferenzierung und erweiterte Anwendungen, einschließlich analytischer Zellbiologie. EMD Millipore Millicell™ Kulturplatteneinsätze enthalten PTFE Biopore™ Membranen mit einer Porengröße von 0.4 μm. Gebrauchsfertige 30 oder 12 mm-Einsätze für 6- und 24-Well Platten.
Marke: Merck PICM03050
Beschreibung
Entwickelt für eine bessere Zelldifferenzierung und erweiterte Anwendungen, einschließlich analytischer Zellbiologie. Millicell™ Kulturplatteneinsätze enthalten PTFE Biopore™ Membranen mit 0,4 μm Porengröße. Gebrauchsfertige Einsätze in 30 oder 12 mm für 6- und 24-Well-Platten.
Mikroporöse, transparente Membranen- Erlaubt den Zugang zum Zellen-Monolayer sowohl von apikalen als auch von basolateralen Domänen
- Verbesserte Zellbindung, -wachstum und -differenzierung von anhaftungsabhängigen und Suspensionskulturen
- Hydrophile PTFE Biopore™ Membranen für neuronales Wachstum und die Entwicklung des Embryos
- Möglichkeit der wiederholten Betrachtung lebender Zellen durch die inerte Membran
- Geeignet für Transport- und Permeabilitätsstudien, Co-Kulturen für Zelle-zu-Zelle-Interaktionsstudien, In-vitro-Toxizitätstests, Tumorzellmetastasenstudien und organtypische Kulturen
- Passend für die meisten 6- oder 24-Well Platten und einfach für SEM- und TEM-Verfahren vorbereitet
- Effektiver Wachstumsbereich für Einsätze mit 12 mm Durchmesser: 0.6 cm2
- Effektiver Wachstumsbereich für Einsätze mit 30 mm Durchmesser: 4.2 cm2
- Kompatibel mit Standard- und Fluoreszenz-Farbstoffen
Spezifikation
4.2 cm2 | |
0,4 μm | |
30 mm | |
Steril |
Biopore PTFE | |
6-Well-Platte | |
13 mm |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31