Learn More
Merck Immobilon™ Western chemilumineszentes HRP-Substrat (ECL)
Bietet hohe Empfindlichkeit über einen breiten Detektionsbereich hinweg, zu einem günstigen Preis
174.00 CHF - 795.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Dot/Slot-Blots |
---|---|
Substrate | Meerrettich-Peroxidase |
Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
Includes: Luminol, Peroxidlösung
Produktcode | Marke | Kitinhalt | Menge | Ausreichend für | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kitinhalt | Menge | Ausreichend für | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11536345
|
Merck
WBKLS0050 |
25 ml Luminol, 25 ml Peroxidlösung | 2 x 25 ml | 500 cm2 Membran |
174.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 28-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11556345
|
Merck
WBKLS0500 |
250 ml Luminol, 250 ml Peroxidlösung | 2 x 250 ml | 5000cm2 Membran |
795.00 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
11546345
|
Merck
WBKLS0100 |
50 ml Luminol, 50 ml Peroxidlösung | 2 x 50 ml | 1000cm2 Membran |
280.00 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Kombiniert hohe Empfindlichkeit und niedrigen Hintergrund
- Ermöglicht den Nachweis von Proteinen mit hohem und geringem Vorkommen im mittleren Femtogrammbereich
- Senkt den Antikörperverbrauch um das Zwei- bis Fünffache, verglichen mit weniger empfindlichen Reagenzien
- Kompatibel mit PVDF- und Nitrozellulosemembranen sowie allen gängigen Puffern und Blockierungsreagenzien
Spezifikation
Dot/Slot-Blots | |
Meerrettich-Peroxidase | |
2 °C bis 8 °C |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 9 Monate
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Merck Immobilon™ Western chemilumineszentes HRP-Substrat (ECL)