Learn More
Merck Immobilon™ Western chemilumineszentes HRP-Substrat (ECL)
Bietet hohe Empfindlichkeit über einen breiten Detektionsbereich hinweg, zu einem günstigen Preis
Marke:  Merck WBKLS0050
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11536345
  • 174.00 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Luminol, Peroxidlösung
Beschreibung
Beschreibung
  • Kombiniert hohe Empfindlichkeit und niedrigen Hintergrund
  • Ermöglicht den Nachweis von Proteinen mit hohem und geringem Vorkommen im mittleren Femtogrammbereich
  • Senkt den Antikörperverbrauch um das Zwei- bis Fünffache, verglichen mit weniger empfindlichen Reagenzien
  • Kompatibel mit PVDF- und Nitrozellulosemembranen sowie allen gängigen Puffern und Blockierungsreagenzien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Dot/Slot-Blots
Meerrettich-Peroxidase
25 ml Luminol, 25 ml Peroxidlösung
2 x 25 ml
500 cm2 Membran
2 °C bis 8 °C
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Merck Immobilon™ Western chemilumineszentes HRP-Substrat (ECL) > Enthält 25 ml Luminol, 25 ml Peroxidlösung; 50 ml