Learn More
Merck Immobilon™-P Blotting-Sandwiches
Praktische und zeitsparende Möglichkeit zur Vorbereitung mehrerer Blots
361.00 CHF - 698.00 CHF
Spezifikation
Material PVDF
Porengröße 0,45 μm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Länge (metrisch) Breite (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Breite (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10749883
Unterlagen ansehen
Merck
IPSN07852
7 cm 8.4 cm
361.00 CHF
20 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10176172
Unterlagen ansehen
Merck
IPSN08132
8.5 cm 13.5 cm
698.00 CHF
20 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Bestehend aus Blättern aus Immobilon-P-Membran, die mit vorgeschnittenen Blättern aus chromatographischem Löschpapier verfaltet sind
Spezifikation
Spezifikation
PVDF
0,45 μm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Merck Immobilon™-P Blotting-Sandwiches