Learn More
Merck Immobilon™-P Blotting-Sandwiches
Praktische und zeitsparende Möglichkeit zur Vorbereitung mehrerer Blots
Marke:  Merck IPSN07852
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10749883
  • 361.00 CHF / 20 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Beschreibung
Blotting-Sandwiches:
  • Wenn Sie mehrere Blots verarbeiten müssen, ist das Blotting von Sandwiches eine praktische und zeitsparende Wahl. Zu unseren Sandwiches gehören Platten mit Immobilon P-Membran mit Zwischenlagen aus vorgeschnittenen Blättern aus Chromatographie-Blotting-Filterpapier, die mit allen gängigen Nasstransfergeräten kompatibel sind.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Spezifikation
    7 cm
    8.4 cm
    PVDF
    0,45 μm
    Dokumentation
    One moment while we fetch your results.
    Zertifikate
    Aktionen
    Aktionen
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Merck Immobilon™-P Blotting-Sandwiches > 7 x 8,4 cm