Learn More
Merck Membranen mit hydrophobem 3 mm-Rand
Für die mikrobiologische und Sterilitätsprüfung von Antibiotika und bakteriostatischen Arzneimitteln sowie für den Betrieb von Abfüllmaschinen
488.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Weiß |
---|---|
Material (Membran) | MCE |
Porengröße | 0,45 μm |
Hydrophobizität | Hydrophober Rand |
Typ | Hydrophobe Membran mit Rand |
Produktcode | Marke | Sterilität | Oberflächentyp | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sterilität | Oberflächentyp | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10629693
|
Merck
HAEP04700 |
Unsteril | Glatt | Großpackung (100 Filter) |
488.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Nicht benetzbare Kante verhindert das Eindringen von Lösung unter die Dichtringe des Halters
- Die hydrophoben Randmembranen sind standardmäßige MF-Filter (Mischcelluloseester)
- 47 mm Durchmesser
Spezifikation
Weiß | |
0,45 μm | |
Hydrophobe Membran mit Rand | |
4,7 cm |
MCE | |
Hydrophober Rand | |
1,85 in. | |
4,7 cm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Merck Membranen mit hydrophobem 3 mm-Rand