Learn More
Merck Membranen mit hydrophobem 3 mm-Rand
Für die mikrobiologische und Sterilitätsprüfung von Antibiotika und bakteriostatischen Arzneimitteln sowie für den Betrieb von Abfüllmaschinen
Marke:  Merck HAEP04700
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10629693
  • 488.00 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-07-2025
Beschreibung
Hydrophobe Kantenmembranen sind Standard-MF-Filter mit Kanten. Die nicht benetzte Kante verhindert das Eindringen von Medikamenten unter dem Dichtungsrand des Halters
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
0,45 μm
Mikrobiologische Analyse und Sterilitätsprüfung von Antibiotika und bakteriostatischen Arzneimitteln sowie Befüllung von Geräten für den Einsatz
Großpackung (100 Filter)
167 °F
150 μm
60 ml/min/cm2
4,7 cm
MCE
Unsteril
Hydrophober Rand
Glatt
75 °C
Hydrophobe Membran mit Rand
1,85 in.
4,7 cm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Merck Membranen mit hydrophobem 3 mm-Rand > Fläche: einfach; Porengröße: 0.45 μm