Learn More
Merck Chemikalienbeständige Vakuum-/Druckpumpe
Verringert die Prozessfiltrationsdauer. Die chemikalienbeständige Vakuum-Druckpumpe unterstützt hohe Durchflussraten für schnelleres Pumpen. Aluminiumguss-Pumpenkopf, Gehäuse und Regelung optional mit chemikalienbeständigen internen Bauteilen. Leicht und tragbar zur Verwendung an mehreren Arbeitsstationen.
Marke:  Merck WP6111560
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10555950
  • 2195.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Das Modell 220v verfügt über eine nicht standardmäßige Versorgungsspannung; stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Produkt bestellen.
Includes: 70 cm langer Schlauch mit .25 in. Durchmesser; Millex™ FA50 Filter als Feuchtigkeitsschutz in Leitungen.
Beschreibung
Beschreibung
Verringert die Prozessfiltrationsdauer.Die chemikalienbeständige Vakuum-Druckpumpe unterstützt hohe Durchflussraten für schnelleres Pumpen.Aluminiumguss-Pumpenkopf, Gehäuse und Regelung optional mit chemikalienbeständigen internen Bauteilen.Leicht und tragbar zur Verwendung an mehreren Arbeitsstationen.
  • Hochleistungspumpen mit Kolbenantrieb sorgen für mehr Leistung und hohe Durchflussraten, um die Prozessfiltrationszeit zu verkürzen
  • Mit optionalem, chemisch beständigem Kopf und Membran für den Einsatz mit korrosiven Chemikalien, Lösungsmitteln und Dämpfen
  • Das tragbare Design ermöglicht eine einfache gemeinsame Nutzung zwischen Workstations
  • Mit einem Millex™ FA50-Filter als Feuchtigkeitsschutz in Leitungen
  • UL-gelistet und CE-Kennzeichnung
Certifications
UL-gelistet und mit CE-Kennzeichnung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
813 mbar (24 in. Hg)
4,1 kg
115 V, 60 Hz
9 lb.
37 l/min
7 in.
8 in.
2,45 bar
9 lb.
70 cm eines Schlauchs mit 0,25 in. Durchmesser und Millex™ FA50-Filter
Aluminium
4,1 kg
60 Hz
17,8 cm
20,3 cm
115 V
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Merck Chemikalienbeständige Vakuum-/Druckpumpe > Vakuum-Druckpumpe 115v