Learn More
Merck Chemikalienbeständige Vakuum-/Druckpumpe
Verringert die Prozessfiltrationsdauer. Die chemikalienbeständige Vakuum-Druckpumpe unterstützt hohe Durchflussraten für schnelleres Pumpen. Aluminiumguss-Pumpenkopf, Gehäuse und Regelung optional mit chemikalienbeständigen internen Bauteilen. Leicht und tragbar zur Verwendung an mehreren Arbeitsstationen.
Marke:  Merck WP6122050
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10052433
  • 2360.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Das Modell 220v verfügt über eine nicht standardmäßige Versorgungsspannung; stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Produkt bestellen.
Includes: 70 cm langer Schlauch mit .25 in. Durchmesser; Millex™ FA50 Filter als Feuchtigkeitsschutz in Leitungen.
Beschreibung
Beschreibung
Verringert die Prozessfiltrationsdauer.Die chemikalienbeständige Vakuum-Druckpumpe unterstützt hohe Durchflussraten für schnelleres Pumpen.Aluminiumguss-Pumpenkopf, Gehäuse und Regelung optional mit chemikalienbeständigen internen Bauteilen.Leicht und tragbar zur Verwendung an mehreren Arbeitsstationen.
  • Pumpen mit hoher Auslassleistung verfügen über einen Kolben für mehr Leistung und hohe Durchflussraten, die die Prozessfiltrationszeit senken
  • Mit optionalem chemikalienbeständigen Kopf und Membran für korrosive Chemikalien, Lösungsmittel und Dämpfe
  • Tragbar für einfache Verwendung an mehreren Arbeitsstationen
  • Mit einem Millex™ FA50 Filter für In-Line-Feuchtigkeitsschutz
  • UL-gelistet und CE-zertifiziert
Certifications
UL-gelistet und mit CE-Kennzeichnung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
813 mbar (24 in. Hg)
4.1 kg
220 V 50 Hz
9 lb.
37 l/min
7 in.
8 in.
Druckpumpe:
220 V
9 lb.
70 cm eines Schlauchs mit 0,25 in. Durchmesser und Millex™ FA50-Filter
Aluminium
4.1 kg
50 Hz
17.8 cm
20.3 cm
2,45 bar
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Merck Chemikalienbeständige Vakuum-/Druckpumpe > Vakuumdruckpumpe 220 V