Learn More
Invitrogen™ Silencer™ siRNA-Bibliothek mit humanem, druggable Genom (96-Well)
Die Silencer™ siRNA-Bibliothek für mit Humanarzneimitteln behandelbare Genome zielt auf Gene im bekannten behandelbaren Genom ab, um funktionale RNAi-Screenings für potenzielle therapeutische Ziele durchzuführen.
Marke: Invitrogen™ A30077
Beschreibung
Die Silencer Human Druggable Genome siRNA Library enthält 23,349 Ambion™ Silencer siRNAs, die 7,783 Gene ansprechen. Diese Bibliothek wird unter Verwendung der aktuellsten Genomdatenbanken, einschließlich der NCBI RefSeq-Datenbank, entwickelt und verweist auf die Gene Ontology Consortium (GO)-Datenbank und/oder das HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC).
Warum die Silencer Human Druggable Genome siRNA Library verwenden? Die Silencer siRNAs sind für Design und hochwertige Synthese mit garantierter Geräuschdämpfung optimiert. Die Silencer Human Druggable Genome siRNA Library enthält unsere vorkonfigurierten und, wenn verfügbar, validierten siRNAs, die unter Berücksichtigung von Potenz und Spezifität erzeugt wurden, damit Sie sich auf die Datenqualität konzentrieren können. Die Bibliothek wird mit vollständigen siRNA-Sequenzinformationen sowie das spezifische und das jeweilige Gensymbol, den vollständigen Namen, die Aliase, die RefSeq-Nummer und die Locus-ID sowie Ergebnisse aller Validierungsexperimente, die mit den im Lieferumfang enthaltenen siRNAs durchgeführt wurden, geliefert. Bitte kontaktieren Sie uns für die vollständige Liste der Targets. Silencer siRNA-Bibliotheken ermöglichen es Ihnen, effizient zu screenen und die Datenausgabe zu maximieren. Invitrogen Silencer siRNAs wurden unter Berücksichtigung der Potenz entwickelt, um den Genabbau bei minimalen Konzentrationen zu gewährleisten. Dies trägt nicht nur dazu bei, weniger Potenzial für Off-Target-Effekte und falsch-positive Daten zu gewährleisten, sondern minimiert auch falsch-negative Ergebnisse des siRNA-Screenings. Die Silencer Human Druggable Genome siRNA Library enthält 0.25 nmol jeder siRNA, ausreichend für 100 Transfektionen (bei 25 nM siRNA, 100 μl Transfektionsvolumen).Die Silencer Human Druggable siRNA Library nutzt die Invitrogen Silencer-Technologie, die auf strenger Bioinformatik basiert und eine hohe Zielspezifität und siRNA-Potenz ermöglicht, und ermöglicht so ein präzises und gleichzeitig kostengünstiges RNAi funktionelles Screening gegen therapeutisch relevante menschliche Gene.
- Umfassend: Beschleunigen Sie die funktionelle Gen-Entdeckung mit der vordefinierten Invitrogen Silencer Human Druggable siRNA Library
- Zuverlässig: Erhöhen Sie die Genauigkeit des Target-Screenings mit drei einzelnen siRNAs pro Gen-Target.
- Effektiv: Reduzieren Sie die Off-Target-Auswirkungen bei niedrigen Konzentrationen mit unserem bewährten Invitrogen Silencer siRNA-Design
- Praktisch: Reduzieren Sie die Datenentfaltung und beschleunigen Sie die Target-Validierung mit unserem 96- oder384-Well Array-Format
- Anpassbar: Wählen Sie die beste verfügbare Option, um Ihren Anforderungen an den Arbeitsablauf gerecht zu werden, einschließlich zusätzlicher siRNA-Skalen und gepoolter Formate
Spezifikation
23,349 siRNAs insgesamt, die auf 7,783 behandelbare (druggable) Gene abzielen, die auf 96-Well-Platten (267 Platten) plattiert sind |
Nur für Forschungszwecke Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.