Learn More
Cole-Parmer™ Regelbarer Heizmantel der EM-Serie
Mit integriertem Regler mit Anzeigeleuchten für Netzspannung und Heizbetrieb. Electrothermal™ Geregelte Heizmäntel der Serie EM gewährleisten dank geerdeter Masseschirmung sowie doppelten Sicherungen zusätzliche Sicherheit. Produkte mit größerem Füllvolumen sind mit mehreren Heizelementen ausgestattet und ermöglichen so eine gleichmäßigere und direkte Wärmeübertragung.
Marke:  Cole-Parmer™ 36002-02
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11748352
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Nutzen Sie diese Heizmäntel für eine Vielzahl von Anwendungen. Die Electromantle Heizmäntel der EM-Serie bieten dank der hervorragenden Isolierung um die Kartusche und der guten Abdeckung des Kolbens eine maximale Wärmeübertragung zur Probe.
  • Alle Heizmäntel durchlaufen ein „Ausbrenn“-Verfahren am Ende der Herstellung, wodurch sie sofort nach Lieferung verwendet werden können.
  • Chemisch beständiges Außengehäuse aus Polypropylen
  • Zur Verwendung mit Rundbodenkolben von 50 ml bis 5 Liter
  • Einzigartiges Belüftungssystem, wodurch das Außengehäuse sicher angefasst werden kann
  • Maximale Elementtemperatur beträgt 450 °C
  • Integrierter Energieregulator
  • Modell EM5000/CE besitzt 2 Kreise für eine unter- und oberstufige Erwärmung
  • Austauschbare, isolierte Heizkassette
  • Anzeigelampen für Strom und Wärmebetrieb
  • Geerdeter Bodenschirm und Doppelsicherungen für zusätzliche Sicherheit
  • Klammern für Befestigungsstangen mit einem Durchmesser von 1.3 cm im Lieferumfang enthalten (Befestigungsstangen getrennt lieferbar)
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylene Outer Case
50 ml
5 in.
260 mm
Außengehäuse aus Polypropylen
60 W
6.9 in.
450 °C
842 °F
50 mL (1.7 oz.)
260 x 175 x 127 mm
127 mm
230 V
UK- und EU-Stecker
.078 kg
175 mm
1.7 oz.
50/60 Hz
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Regelbarer Heizmantel der EM-Serie > HM-200 Series Heating Mantle; Max Flask Size: 50 mL (1.7 oz.)