Learn More
Stuart™ Heating mantle Bibby HM1000C controllable 230V
Die HM Serie ist eine Serie von geregelten Heizhauben, die in verschiedenen Größen für Rundkolben von 5 bis 1000 ml erhältlich sind. Aus einem robusten Aluminiumgehäuse gefertigt, das leicht zu reinigen ist.
Marke: Stuart™ 10112-65
555.75 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Regelung bis zu 450 °C
- In unterschiedlichen Größen erhältlich
- Integrierte Klemmstangenbefestigung für die sichere Montage einer Standard-Klemmstange
- Rutschfeste Füße sind ebenfalls serienmäßig vorhanden
- Zur Erhöhung der Sicherheit verfügen alle Einheiten über eine Notabschaltung, die bei Auslaufen automatisch ausgelöst wird
Spezifikation
50 ml | |
150 x 175 x 175 mm | |
230 V | |
Gehäuse HM50C | |
Rund | |
175 mm | |
450 °C | |
50/60 Hz |
175 mm | |
150 mm | |
230 V, 50/60 Hz, 75 W | |
Aluminium | |
75 W | |
Heizmantel | |
Notabschaltung, die bei Verschütten automatisch auslöst |