Learn More
Hirschmann™ Solarus™ elektronische Bürette
Digitales, solarbetriebenes Display für einfaches Ablesen der Titrationsergebnisse. Hohe Genauigkeit mit doppeltem PTFE-Verbundkolben.
1265.00 CHF - 1280.00 CHF
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10205991
|
Hirschmann™
9392020 |
20 ml |
1280.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11632249
|
Hirschmann™
9392010 |
10 ml |
1280.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10093991
|
Hirschmann™
9392050 |
50 ml |
1265.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Für empfindliche manuelle Titration
- Medienförderungsteile können bei 121 °C dampfsterilisiert werden
- Freie Rotation
- Medienumwälzsystem für einfaches und schnelles Entlüften ohne Reagenzienverlust
- Solarmodule sind die Stromversorgung für das Display
- Temperaturbereich -4 °C bis 50 °C
- Individuelles Qualitätszertifikat mit Konformitätszertifikat
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Bürette, elektronisch |