Learn More
Hirschmann™ Solarus™ elektronische Bürette
Digitales, solarbetriebenes Display für einfaches Ablesen der Titrationsergebnisse. Hohe Genauigkeit mit doppeltem PTFE-Verbundkolben.
Marke: Hirschmann™ 9392020
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für empfindliche manuelle Titration
- Medienförderungsteile können bei 121 °C dampfsterilisiert werden
- Freie Rotation
- Medienumwälzsystem für einfaches und schnelles Entlüften ohne Reagenzienverlust
- Solarmodule sind die Stromversorgung für das Display
- Temperaturbereich -4 °C bis 50 °C
- Individuelles Qualitätszertifikat mit Konformitätszertifikat
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Glas | |
±0,20 ml | |
Klasse A |
20 ml | |
Umweltfeldforschung, Lebensmittel- oder Getränkeanalyse, allgemeine Chemie, industrielle Titrationen, Abwasserbehandlungsanwendungen | |
Bürette, elektronisch | |
ASTM E287, DIN EN ISO 385 |
Produkt Broschüre
DateigrößeVersion: 373.3 kB
HIR002 DOC BURETTE SOLARUS
DateigrößeVersion: 842.4 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ Solarus™ elektronische Bürette > Fassungsvermögen: 20 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur