Learn More
Invitrogen™ EK-Away™ Resin
Speziell entwickelt für die Entfernung von EKMax oder anderen Enterokinasen nach dem Spalten von Proteinen, die eine Enterokinase-Spaltstelle enthalten
Marke: Invitrogen™ R18001
Includes: EK-Away wird als 50%ige Ethanol-Suspension geliefert; 10X Bindungs- und 10X Stripping-Puffer sind enthalten; 7,5 ml Harz entfernt 250 Einheiten Enterokinase; 30 ml entfernen 1.000 Einheiten EKMax.
Beschreibung
- Das Harz ist mit Trypsin-Inhibitor der Sojabohne konjugiert, dessen Affinität und Bindungsvermögen für Enterokinase hoch ist.
- Die enzymkatalytische Stelle bindet dieses Agarose-Harz zum einfachen chargen- bzw. säulengebundenen Entfernen von EKMaxor bzw. anderen Enterokinase-Präparaten.
GST-markierte Proteinaufreinigung, His-markierte Proteinaufreinigung, Protein- und Peptid-Aufreinigung, Proteinprobenvorbereitung und Proteinaufreinigung, Proteine, Expression, Isolation und Analyse
Spezifikation
EK-Away™ wird als 50%ige Ethanol-Suspension geliefert und sollte bei +4 °C gelagert werden. 10 Bindungs- und 10 Abisolierpuffer sind enthalten. 7,5 ml Harz entfernt 250 Einheiten Enterokinase; 30 ml entfern 1000 Einheiten EKMax™. Alle Komponenten sind bei ordnungsgemäßer Lagerung 6 Monate lang haltbar. | |
EK-Away™ | |
Harz- | |
Affinity |
Flüssige Suspension | |
7.5 mL | |
Enterokinase |