Learn More
Invitrogen™ EK-Away™ Resin
Speziell entwickelt für die Entfernung von EKMax oder anderen Enterokinasen nach dem Spalten von Proteinen, die eine Enterokinase-Spaltstelle enthalten
1208.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | EK-Away™ wird als 50%ige Ethanol-Suspension geliefert und sollte bei +4 °C gelagert werden. 10X Bindungs- und 10X Stripping-Puffer sind enthalten. 7,5 ml Harz entfernt 250 Einheiten Enterokinase; 30 ml entfernen 1.000 Einheiten EKMax™. Alle Reagenzien sind bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate lang stabil. |
---|---|
Form | Flüssige Suspension |
Produktlinie | EK-Away™ |
Typ | Harz- |
Stationäre Phase | Enterokinase |
Beschreibung
- Das Harz ist mit Trypsin-Inhibitor der Sojabohne konjugiert, dessen Affinität und Bindungsvermögen für Enterokinase hoch ist.
- Die enzymkatalytische Stelle bindet dieses Agarose-Harz zum einfachen chargen- bzw. säulengebundenen Entfernen von EKMaxor bzw. anderen Enterokinase-Präparaten.
GST-markierte Proteinaufreinigung, His-markierte Proteinaufreinigung, Protein- und Peptid-Aufreinigung, Proteinprobenvorbereitung und Proteinaufreinigung, Proteine, Expression, Isolation und Analyse
Spezifikation
EK-Away™ wird als 50%ige Ethanol-Suspension geliefert und sollte bei +4 °C gelagert werden. 10X Bindungs- und 10X Stripping-Puffer sind enthalten. 7,5 ml Harz entfernt 250 Einheiten Enterokinase; 30 ml entfernen 1.000 Einheiten EKMax™. Alle Reagenzien sind bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate lang stabil. | |
EK-Away™ | |
Enterokinase |
Flüssige Suspension | |
Harz- | |
Affinity |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.