Learn More
18-Elemente-Lösung für ICP/MS 10 mg/l HNO3 Matrix, Fisher Chemical™
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
277.00 CHF - 564.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 18 Elemente
Konzentration 10 mg/l
Verpackung Flasche
Typ ICP/MS-Kalibrierung – Standardlösung mit mehreren Elementen
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Ag,Al,As,Ba,Be,Cd,Cr,Co,Cu,Mn,Ni,Pb,Se,Th,Tl,U,V,Zn
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
12936193
Unterlagen ansehen
Fisher Chemical
MS 008 050
50 ml Flasche
406.00 CHF
50 Milliliter
Verfügbar ab: 19-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12946193
Unterlagen ansehen
Fisher Chemical
MS 008 100
100 ml Flasche
277.00 CHF
100 Milliliter
Verfügbar ab: 21-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12956193
Unterlagen ansehen
Fisher Chemical
MS 008 250
250 ml Flasche Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Lösung mit 18 Elementen: Ag, Al, As, Ba, Be, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb Se, Th, Tl, U, V, Zn für ICP/MS 10 mg/l HNO3-Matrix
Spezifikation
Spezifikation
18 Elemente
Flasche
Ag,Al,As,Ba,Be,Cd,Cr,Co,Cu,Mn,Ni,Pb,Se,Th,Tl,U,V,Zn
Flüssig
10 mg/l
ICP/MS-Kalibrierung – Standardlösung mit mehreren Elementen
2 % HNO3
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Gehäuse H412
P273;P501
missing translation for 'shelfLife' : 12 Monate (6 Monate nach Öffnung)
Produktidentifikator
  • Multi-element Standard Solution for ICP. 18 Components in HNO3 2% (MS 008)
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.