Learn More
18-Elemente-Lösung für ICP/MS 10 mg/l HNO3 Matrix, Fisher Chemical™
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
Marke:  Fisher Chemical MS 008 050
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12936193
  • 406.00 CHF / 50 Milliliter
Verfügbar ab: 20-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Lösung mit 18 Elementen: Ag, Al, As, Ba, Be, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb Se, Th, Tl, U, V, Zn für ICP/MS 10 mg/l HNO3-Matrix
Spezifikation
Spezifikation
18 Elemente
Flasche
ICP/MS-Kalibrierung – Standardlösung mit mehreren Elementen
2 % HNO3
10 mg/l
50 ml
Ag,Al,As,Ba,Be,Cd,Cr,Co,Cu,Mn,Ni,Pb,Se,Th,Tl,U,V,Zn
Flüssig
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Multi-element Standard Solution for ICP. 18 Components in HNO3 2% (MS 008)
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.