Learn More
18-Elemente-Lösung für ICP/MS 10 mg/l HNO3 Matrix, Fisher Chemical™
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
Marke: Fisher Chemical MS 008 250
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Lösung mit 18 Elementen: Ag, Al, As, Ba, Be, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb Se, Th, Tl, U, V, Zn für ICP/MS 10 mg/l HNO3-MatrixSpezifikation
18 Elemente | |
Flasche | |
ICP/MS-Kalibrierung – Standardlösung mit mehreren Elementen | |
2 % HNO3 |
10 mg/l | |
250 ml | |
Ag,Al,As,Ba,Be,Cd,Cr,Co,Cu,Mn,Ni,Pb,Se,Th,Tl,U,V,Zn | |
Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
- Multi-element Standard Solution for ICP. 18 Components in HNO3 2% (MS 008)
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
- EUH208-Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitshinweis
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.