missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Masterflex™ 8-Kanal-Pumpenkopf

Wählen Sie den Kopf mit sechs Rollen für höhere Durchflussraten oder Kopf mit acht Rollen für praktisch pulslosen Durchfluss

1310.00 CHF - 1435.00 CHF

Spezifikation

Enthält acht Click’n’go™ Minikassetten.
Anzahl Kanäle 8
Geschwindigkeit 100 U/min
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Flussrate Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Flussrate Preis Menge & Verfügbarkeit  
12437430
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Masterflex™
07623-00
32,5 ml/min
1310.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
12447430
Unterlagen ansehen
Masterflex™
07623-10
28,5 ml/min
1435.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 22-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

  • Optionale Minikassetten mit einstellbarem Verschluss zur Druckvariierung in jedem Kanal sind bestellbar
  • Minikassetten lassen sich ohne Störung anderer Kanäle einfach einsetzen
  • 1,5 bar Höchstdruck wird nur mit Druckhebelkassetten erreicht
  • Click-n-go-Kassetten besitzen 1,0 bar Höchstdruck.
Spezifikation

Spezifikation

acht Click’n’go™ Minikassetten.
8
100 U/min
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Masterflex™ 8-Kanal-Pumpenkopf

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt