Learn More
Masterflex™ 8-Kanal-Pumpenkopf
Wählen Sie den Kopf mit sechs Rollen für höhere Durchflussraten oder Kopf mit acht Rollen für praktisch pulslosen Durchfluss
Marke: Masterflex™ 07623-10
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Optionale Minikassetten mit einstellbarem Verschluss zur Druckvariierung in jedem Kanal sind bestellbar
- Minikassetten lassen sich ohne Störung anderer Kanäle einfach einsetzen
- 1,5 bar Höchstdruck wird nur mit Druckhebelkassetten erreicht
- Click-n-go-Kassetten besitzen 1,0 bar Höchstdruck.
Spezifikation
Achtkanaliger Erweiterungspumpenkopf mit 8 Rollen | |
acht Click’n’go™ Minikassetten. | |
8 |
28,5 ml/min | |
8 | |
100 U/min |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ 8-Kanal-Pumpenkopf >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur