Learn More
Schuett Biotec™ EcoVac-Ersatzflasche, 4 Liter
Marke: Schuett Biotec™ 3350142
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Doppelkammer-Membranpumpe/Vakuumpumpe (optional):Geräusch- und vibrationsarm. Mit beleuchtetem Ein/Aus-Schalter.
Förderleistung 4 l/min, Endvakuum 300 mbar, B/H/T 80/60/160mm
Fussschalter (optional): Zur Bedienung der Pumpe bei wiederholt kurzfristigem Gebrauch des EcoVac.
Typ: EcoVac-Ersatzflasche, 4 l, mit Schraubkappe inkl. 2 Schnellverschlusskupplungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Schuett Biotec™ EcoVac-Ersatzflasche, 4 Liter >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur