Learn More
Eutech™ EcoTestr pH-Messgerät
Eutech™ bietet ein breites Sortiment an pH-Messgeräten und Elektroden, die pH-Werte bei verschiedenen Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie messen.
104.52 CHF - 121.61 CHF
Spezifikation
Genauigkeit (pH) | ± 0,1 |
---|---|
Measurement Modes | pH |
Bereich (pH) | 0 bis 14 |
Auflösung (pH) | 0,1 |
IP-Schutzart | IP67. |
Produktcode | Marke | Calibration Points | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Calibration Points | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10462215
|
Eutech™
01X460901 |
1 |
104.52 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11599054
|
Eutech™
01X460902 |
3 |
121.61 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Vom Marktführer der Tester kommt der EcoTestr pH 1 & pH 2 – eine neue Reihe von hochwertigen pH-Testern, die für problemlose pH-Messungen entwickelt wurden. Diese Tester sind akkurat und einfach in der Handhabung und eignen sich somit ideal für rasche pH-Messungen bei Hydrokulturen im Garten, Aquakulturen und einfachen Laborarbeiten sowie in der Landwirtschaft, in Schwimmbecken und für andere Anwendungen mit Wasser/Abwasser.
Merkmale:
- 0.0 bis 14.0 voller pH-Bereich:
- Auto-Kalibrierung & automatische Erkennung von Pufferlösungen
- Der wasserfeste IP67–Tester schwimmt auf dem Wasser und ermöglicht so eine einfache Entnahme
- Lange Lebensdauer des Sensors – kein Sensorwechsel erforderlich
- Durch das Akkufach mit Click-Lock benötigen Sie kein Werkzeug zum Austauschen des Akkus
- Die Haltefunktion friert die Messwertanzeige kurzzeitig ein, um ein leichtes Ablesen zu ermöglichen
- Sensorschutzkappe, die sich auch als Behälter für Proben oder Kalibrierlösung nutzen lässt
Anwendungen
Aquarien & Aquakultur, Hydroponik, Schwimmbäder, Spas & Whirlpools, Laborarbeiten und Ausbildung, Abwasserbehandlung, Umweltüberwachung
Spezifikationen
- pH-Bereich: pH 0.0 bis 14.0
- Auflösung: pH 0.1
- Genauigkeit: ±0.1 pH
- Betriebstemperatur: 0 °C bis 50 °C
- Permanenter Speicher: Ja
- Haltefunktion: Ja
- Abschaltautomatik: 8.5 Minuten nach dem letzten Tastendruck
- LCD-Display: 3 ½-stellig mit Anzeige
- Stromversorgung: 4 x 1.5 V 'A76'-Mikro-Alkalibatterien
- Schutzart: IP67 Wasserdicht
- Abmessungen/Gewicht: Karton: 24.5 x 13.5 x 4.5 cm, 137 g
Spezifikation
± 0,1 | |
0 bis 14 | |
IP67. | |
250 h |
pH | |
0,1 | |
A76/LR44 Alkali |