Learn More
Eutech™ EcoTestr pH-Messgerät
Eutech™ bietet ein breites Sortiment an pH-Messgeräten und Elektroden, die pH-Werte bei verschiedenen Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie messen.
Marke:  Eutech™ 01X460902
112.94 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11599054
  • 121.61 CHF / 1 Stück
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Cuatro pilas alcalinas de 1,5 V
Für pH 2
0,0 bis 14,0
3
IP67.
A76/LR44 Alkali
250 h
16,8 cm
± 0,1
pH
0,1
Einzelne Zeile
Automatisch (0° bis 50 °C)
EcoTestr 2 Tragbares Messgerät
30.5 Zoll
1,5 V
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eutech™ EcoTestr pH-Messgerät > Für pH 2; Bereich: 0,0 bis 14,0 pH; Auflösung: pH 0,1